Få mere at vide
3-(Acetyloxy)-5-iodophenol-2’,3’,4’-tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Acetyloxy)-5-iodophenol-2',3',4'-tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester |
| CAS | 490028-21-2 |
| Molekylær formel | C21 H23 I O12 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-(Acetyloxy)-5-iodophenyl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23IO12/c1-9(23)29-14-6-13(22)7-15(8-14)33-21-19(32-12(4)26)17(31-11(3)25)16(30-10(2)24)18(34-21)20(27)28-5/h6-8,16-19,21H,1-5H3/t16-,17-,18-,19+,21+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(I)cc(OC(=O)C)c2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(3-acetyloxy-5-iodophenoxy)oxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 594.305 |
| Formel vægt | 594.023 |