missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Acetyloxy)-5-iodophenol-2’,3’,4’-tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30311342
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30311342 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30311342 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16600050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(Acetyloxy)-5-iodophenol-2',3',4'-tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester
CAS 490028-21-2
Molekylær formel C21 H23 I O12
Mængde 50 mg
Synonym 3-(Acetyloxy)-5-iodophenyl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester Triacetate
InChI formel InChI=1S/C21H23IO12/c1-9(23)29-14-6-13(22)7-15(8-14)33-21-19(32-12(4)26)17(31-11(3)25)16(30-10(2)24)18(34-21)20(27)28-5/h6-8,16-19,21H,1-5H3/t16-,17-,18-,19+,21+/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(I)cc(OC(=O)C)c2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(3-acetyloxy-5-iodophenoxy)oxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 594.305
Formel vægt 594.023
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.