Få mere at vide
3-(Acetyloxy)-1,8-dihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Acetyloxy)-1,8-dihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione |
| CAS | 75697-70-0 |
| Molekylær formel | C17H12O6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12O6/c1-7-3-10-14(12(19)4-7)17(22)15-11(16(10)21)5-9(6-13(15)20)23-8(2)18/h3-6,19-20H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(C)cc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC navn | (4,5-dihydroxy-7-methyl-9,10-dioxoanthracen-2-yl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.27 |