missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Acetylmethylamino)-1-propanesulfonic Acid Calcium Salt, TRC

Artikelnummer. 30315111
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30315111 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315111 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1865502.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(Acetylmethylamino)-1-propanesulfonic Acid Calcium Salt
CAS 233591-26-9
Molekylær formel C12H24CaN2O8S2
Mængde 2.5 g
Synonym Acamprosate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H13NO4S.Ca/c1-6(8)7(2)4-3-5-12(9,10)11;/h3-5H2,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+2/p-1
SMIL O=C(N(CCC/[S-](=O)=O/[O])C)C.[Ca+2]
IUPAC navn calcium;3-[acetyl(methyl)amino]propane-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 428.54
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.