Få mere at vide
3-(Acetylethylamino)-Beta-oxo-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Acetylethylamino)-beta-oxo-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1796965-05-3 |
| Molekylær formel | C15 H19 N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Zaleplon Impurity 15 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO4/c1-4-16(11(3)17)13-8-6-7-12(9-13)14(18)10-15(19)20-5-2/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)N(CC)C(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl 3-[3-[acetyl(ethyl)amino]phenyl]-3-oxopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.316 |
| Formel vægt | 277.131 |