Få mere at vide
3-Acetylcoumarin, 98+%
Artikelnummer. 11414204
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414204 5 g 5g
11424204 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414204 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12532.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3949-36-8 | C11H8O3 | 188,182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3949-36-8
Molekylær formel C11H8O3
Molekylvægt (g/mol) 188.182
MDL nummer MFCD00006853
InChI nøgle CSPIFKKOBWYOEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylcoumarin, 3-acetyl-2h-chromen-2-one, coumarin, 3-acetyl, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-acetyl, 3-acetyl-2-oxochromene, 3-acetylcoumarine, pubchem8664, maybridge1_000885, prestwick0_000891, prestwick1_000891
PubChem CID 77553
IUPAC navn 3-acetylchromen-2-on
SMIL CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylcoumarin
Smeltepunkt 119°C to 124°C
Mængde 5 g
Beilstein 143498
Formel vægt 188.18
Procent renhed ≥98%