Få mere at vide
3-Acetylaminotoluen, TRC
Artikelnummer. 30310466
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30310466 50 g
1 options
Artikelnummer. 30310466 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16833550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylaminotoluene
CAS 537-92-8
Molekylær formel C9 H11 N O
Mængde 50 g
Synonym Acetamide, N-(3-methylphenyl)-, m-Acetotoluidide (7CI,8CI), N-(3-Methylphenyl)acetamide, 1-Acetamido-3-methylbenzene, 3-Acetamidotoluene, 3-Methylacetanilide, 3'-Methylacetanilide, Aceto-m-aminotoluene, N-Acetyl-3-methylaniline, N-Acetyl-m-toluidine, N-m-Tolylacetamide, NSC 3103, m-Acetotoluide, m-Methylacetanilide, m-N-Acetyltoluidine, m-Tolylacetamide
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
SMIL CC(=O)Nc1cccc(C)c1
IUPAC navn N-(3-methylphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 149.19
Formel vægt 149.0841