Få mere at vide
3-(Acetylamino)-1,2-benzenedicarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Acetylamino)-1,2-benzenedicarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 144841-10-1 |
| Molekylær formel | C11H11NO5 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO5/c1-6(13)12-8-5-3-4-7(11(16)17-2)9(8)10(14)15/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(NC(=O)C)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-acetamido-6-methoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.21 |
| Formel vægt | 237.0637 |