Få mere at vide
3-Acetylacetanilid, TRC
Artikelnummer. 30321740
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30321740 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30321740 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA133000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylacetanilide
CAS 7463-31-2
Molekylær formel C10H11NO2
Mængde 250 mg
Synonym N-(3-Acetylphenyl)acetamide, 2-Acetamidoacetophenone, NSC 404340
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-4-3-5-10(6-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
SMIL CC(=O)Nc1cccc(c1)C(=O)C
IUPAC navn N-(3-acetylphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Formel vægt 177.079