Få mere at vide
3-Acetylacetanilid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetylacetanilide |
| CAS | 7463-31-2 |
| Molekylær formel | C10H11NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(3-Acetylphenyl)acetamide, 2-Acetamidoacetophenone, NSC 404340 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-4-3-5-10(6-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13) |
| SMIL | CC(=O)Nc1cccc(c1)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-(3-acetylphenyl)acetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vægt | 177.079 |