missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Acetyl Rocuronium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetyl Rocuronium Bromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H55N2O5.BrH/c1-6-15-36(16-7-8-17-36)30-21-28-26-10-9-25-20-31(40-23(2)37)29(35-13-18-39-19-14-35)22-34(25,5)27(26)11-12-33(28,4)32(30)41-24(3)38;/h6,25-32H,1,7-22H2,2-5H3;1H/q+1;/p-1/t25-,26+,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 650.3294 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?