Få mere at vide
3-Acetyl-deoxynivalenol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetyl-deoxynivalenol |
| CAS | 50722-38-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Acetyl-deoxynivalenol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H22 O7 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (3α,7α)-3-(Acetyloxy)-12,13-epoxy-7,15-dihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 3-Acetyldeoxynivalenol, 3α-Acetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON 3-acetate, Dehydronivalenol monoacetate, Deoxynivalenol 3-acetate, Deoxynivalenol monoacetate, Monoacetyldeoxynivalenol, NSC 267036 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1 |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| Vis mere |