Få mere at vide
3-Acetyl-deoxynivalenol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310942
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30310942 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 30310942 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV10233000AL100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetyl-deoxynivalenol
CAS 50722-38-8
Analyt- eller komponentnavne 3-Acetyl-deoxynivalenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H22 O7
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (3α,7α)-3-(Acetyloxy)-12,13-epoxy-7,15-dihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 3-Acetyldeoxynivalenol, 3α-Acetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON 3-acetate, Dehydronivalenol monoacetate, Deoxynivalenol 3-acetate, Deoxynivalenol monoacetate, Monoacetyldeoxynivalenol, NSC 267036
InChI formel InChI=1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CC(=O)O[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@]3(CO3)[C@@H]1O[C@@H]4C=C(C)C(=O)[C@@H](O)[C@]24CO
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 338.35
Mængde 5 ml
Formel vægt 338,1366 g/mol