Få mere at vide
3-Acetyl-6-methylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetyl-6-methylpyridine |
| CAS | 36357-38-7 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Ethanone, 1-(6-methyl-3-pyridinyl)-, Ketone, methyl 6-methyl-3-pyridyl (6CI,7CI), 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)ethanone, 1-(6-Methyl-3-pyridyl)-1-ethanone, 1-(6-Methylpyridin-3-yl)ethanone, 2-Methyl-5-acetylpyridine, 3-Acetyl-6-methylpyridine, 5-Acetyl-2-methylpyridine, 5-Acetyl-2-picoline, 6-Methyl-3-acetylpyridine, NSC 27972 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO/c1-6-3-4-8(5-9-6)7(2)10/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(C)nc1 |
| IUPAC navn | 1-(6-methylpyridin-3-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.16 |
| Formel vægt | 135.0684 |