Få mere at vide
3-Acetyl-4-hydroxycoumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetyl-4-hydroxycoumarin |
| CAS | 2555-37-5 |
| Molekylær formel | C11H8O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, NSC 11840, 4-Hydroxy-3-acetylcoumarin, 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-chromen-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8O4/c1-6(12)9-10(13)7-4-2-3-5-8(7)15-11(9)14/h2-5,13H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)C1=C(O)c2ccccc2OC1=O |
| IUPAC navn | 3-acetyl-4-hydroxychromen-2-on |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.18 |
| Formel vægt | 204.0423 |