Få mere at vide
3-Acetyl-4-hydroxyaniline Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050765
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050765 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050765 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0128.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Acetyl-4-hydroxyaniline Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetyl-4-hydroxyaniline Hydrochloride
CAS 57471-32-6
Analyt- eller komponentnavne 3-Acetyl-4-hydroxyaniline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H9 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Acetyl-4-hydroxyaniline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11;/h2-4,11H,9H2,1H3;1H
SMIL Cl.CC(=O)c1cc(N)ccc1O
IUPAC navn 1-(5-amino-2-hydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 187.62
Mængde 25 mg
Formel vægt 187.04 g/mol