Få mere at vide
3-Acetyl-4-hydroxyaniline Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
3-Acetyl-4-hydroxyaniline Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetyl-4-hydroxyaniline Hydrochloride |
| CAS | 57471-32-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Acetyl-4-hydroxyaniline Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Acetyl-4-hydroxyaniline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11;/h2-4,11H,9H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(=O)c1cc(N)ccc1O |
| IUPAC navn | 1-(5-amino-2-hydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride |
| Vis mere |