Få mere at vide
3’-Acetyl-4’-(2,3-epoxypropoxy)butyranilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO4/c1-3-4-15(18)16-11-5-6-14(13(7-11)10(2)17)20-9-12-8-19-12/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,18) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 277.1314 |
| Procent renhed | >95% |