missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Acetyl-3-chlorodihydrofuranone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetyl-3-chlorodihydrofuranone |
| CAS | 2986-00-7 |
| Molekylær formel | C6 H7 Cl O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClO3/c1-4(8)6(7)2-3-10-5(6)9/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)C1(Cl)CCOC1=O |
| IUPAC navn | 3-acetyl-3-chlorooxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.57 |
| Formel vægt | 162.0084 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?