Få mere at vide
3-Acetyl-2-methylquinoxaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetyl-2-methylquinoxaline |
| CAS | 22059-64-9 |
| Molekylær formel | C11H10N2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(3-Methyl-2-quinoxalinyl)ethanone, 2-Acetyl-3-methylquinoxaline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O/c1-7-11(8(2)14)13-10-6-4-3-5-9(10)12-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)c1nc2ccccc2nc1C |
| IUPAC navn | 1-(3-methylquinoxalin-2-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vægt | 186.0793 |