missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Acetyl-2-methylquinoxaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetyl-2-methylquinoxaline |
| CAS | 22059-64-9 |
| Molekylær formel | C11H10N2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(3-Methyl-2-quinoxalinyl)ethanone, 2-Acetyl-3-methylquinoxaline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O/c1-7-11(8(2)14)13-10-6-4-3-5-9(10)12-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)c1nc2ccccc2nc1C |
| IUPAC navn | 1-(3-methylquinoxalin-2-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vægt | 186.0793 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?