Få mere at vide
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene |
| CAS | 2530-10-1 |
| Molekylær formel | C8H10OS |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10OS/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cc(C)sc1C |
| IUPAC navn | 1-(2,5-dimethylthiophen-3-yl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.23 |
| Formel vægt | 154.0452 |