Få mere at vide
3-Acetyl-17-deacetyl Rocuronium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetyl-17-deacetyl Rocuronium Bromide |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Acetyl-17-deacetyl Rocuronium Bromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C32H53N2O4.BrH/c1-5-14-34(15-6-7-16-34)28-20-26-24-9-8-23-19-29(38-22(2)35)27(33-12-17-37-18-13-33)21-32(23,4)25(24)10-11-31(26,3)30(28)36;/h5,23-30,36H,1,6-21H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 608.3189 |
| Procent renhed | >95% |