Få mere at vide
3-Acetyl-11-keto-Beta-boswellinsyre, TRC
Artikelnummer. 30138281
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138281 100 mg
17962685 10 mg
17943085 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA185015100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67416-61-9
Molekylær formel C32 H48 O5
Molekylvægt (g/mol) 512.72
Synonym 3-O-Acetyl-11-keto-β-boswellic Acid
IUPAC navn (3R,4R,4aR,6aR,6bS,8aR,11R,12S,12aR,14aR,14bS)-3-acetyloxy-4,6a,6b,8a,11,12,14b-heptamethyl-14-oxo-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,11,12,12a,14a-tetradecahydropicen-4-carboxylsyre
SMIL C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC(=O)[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](OC(=O)C)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(=O)O)[C@@H]2[C@H]1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-O-Acetyl-11-keto-beta-Boswellic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C32H48O5/c1-18-9-12-28(4)15-16-30(6)21(25(28)19(18)2)17-22(34)26-29(5)13-11-24(37-20(3)33)32(8,27(35)36)23(29)10-14-31(26,30)7/h17-19,23-26H,9-16H2,1-8H3,(H,35,36)/t18-,19+,23-,24-,25+,26-,28-,29+,30-,31-,32-/m1/s1
Formel vægt 512.3502
Procent renhed >95%