missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Acetyl-1-Boc-pyrrolidine, TRC

Artikelnummer. 30324226
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324226 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324226 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1704501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Acetyl-1-Boc-pyrrolidine
CAS 858643-95-5
Molekylær formel C11H19NO3
Mængde 1 g
Synonym tert-Butyl 3-Acetylpyrrolidine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C11H19NO3/c1-8(13)9-5-6-12(7-9)10(14)15-11(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3
SMIL CC(=O)C1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl 3-acetylpyrrolidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 213.27
Formel vægt 213.1365
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.