Få mere at vide
3-Acetyl-1,6-naphthyridin-2(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetyl-1,6-naphthyridin-2(1H)-one |
| CAS | 52816-63-4 |
| Molekylær formel | C10H8N2O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Acetyl-1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-2-one, 3-Acetyl-1H-1,6-naphthyridin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-6(13)8-4-7-5-11-3-2-9(7)12-10(8)14/h2-5H,1H3,(H,12,14) |
| SMIL | CC(=O)C1=Cc2cnccc2NC1=O |
| IUPAC navn | 3-acetyl-1H-1,6-naphthyridin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.19 |
| Formel vægt | 188.0586 |