Få mere at vide
3-Acetoxyindol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetoxyindole |
| CAS | 608-08-2 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1H-Indol-3-ol, 3-acetate, 1H-Indol-3-ol, acetate (ester) (9CI), Indol-3-ol, acetate (7CI), Indol-3-ol, acetate (ester) (8CI), Indoxyl acetate (6CI), 1H-Indol-3-yl acetate, 3-Acetoxyindole, 3-Indolyl acetate, 3-Indoxyl acetate, NSC 13964 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1H-indol-3-ylacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vægt | 175.0633 |