Få mere at vide
3-Acetoxyindol, TRC
Artikelnummer. 30317053
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30317053 1 g
1 options
Artikelnummer. 30317053 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1658501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetoxyindole
CAS 608-08-2
Molekylær formel C10 H9 N O2
Mængde 1 g
Synonym 1H-Indol-3-ol, 3-acetate, 1H-Indol-3-ol, acetate (ester) (9CI), Indol-3-ol, acetate (7CI), Indol-3-ol, acetate (ester) (8CI), Indoxyl acetate (6CI), 1H-Indol-3-yl acetate, 3-Acetoxyindole, 3-Indolyl acetate, 3-Indoxyl acetate, NSC 13964
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
SMIL CC(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC navn 1H-indol-3-ylacetat
Molekylvægt (g/mol) 175.18
Formel vægt 175.0633