Få mere at vide
3-Acetoxybenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 10311680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10311680 10 g Glass bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 10311680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435410100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6304-89-8 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetoxybenzoic acid
CAS 6304-89-8
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 101°C to 102°C
Farve White
Elementær analyse 58.5 to 61.5% C, 4.4 to 4.6% H, 34.6 to 36.4% O
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H8O4
MDL nummer MFCD00016699
Mængde 10 g
Synonym 3-acetoxybenzoic acid, 3-acetyloxy benzoic acid, benzoic acid,3-acetyloxy, benzoic acid, 3-acetyloxy, 3-acetoxybenzoesaure, acmc-20anav, 3-acetoxy benzoic acid, 3-acetoxy-benzoic acid, benzoic acid, m-acetoxy
InChI nøgle NGMYCWFGNSXLMP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
IUPAC navn 3-acetyloxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 180.16
PubChem CID 238669
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetoxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.