Få mere at vide
3-Acetoxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11323057
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323057 1 g 1g
11333057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13431.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
3-Acetoxybenzaldehyde, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from oxidizing agents. Stable under recommended storage conditions. This material may darken on storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34231-78-2
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00016603
InChI nøgle GVUMZPWBUAGJBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-acetyloxy, acetoxybenzaldehyde, acetic acid 3-formylphenyl ester, m-acetoxybenzaldehyde, m-ace-toxybenzaldehyde, meta-acetoxybenzaldehyde, pubchem13227, 3-formylphenyl acetate
PubChem CID 118618
IUPAC navn (3-formylphenyl) acetate
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC(=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetoxybenzaldehyde
Tæthed 1.17
Kogepunkt 138°C (20 mmHg)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 1 g
Beilstein 1941499
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 164.16
Procent renhed 97%