Få mere at vide
3'-Acetoxyacetanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Acetoxyacetanilide |
| CAS | 6317-89-1 |
| Molekylær formel | C10H11NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Acetic Acid 3-(acetylamino)phenyl Ester, N-Acetyl-m-aminophenyl Acetate, NSC 28983, N-[3-(Acetyloxy)phenyl]acetamide, 3-Acetamidophenyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-4-3-5-10(6-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(=O)Nc1cccc(OC(=O)C)c1 |
| IUPAC navn | (3-acetamidophenyl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.2 |
| Formel vægt | 193.0739 |