Få mere at vide
3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic syre anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30316258
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30316258 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30316258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1675652.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid Anhydride
CAS 87894-65-3
Molekylær formel C8 H10 O5
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O5/c1-5(9)13-8(2)3-6(10)12-7(11)4-8/h3-4H2,1-2H3
SMIL CC(=O)OC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
IUPAC navn (4-methyl-2,6-dioxooxan-4-yl) acetat
Molekylvægt (g/mol) 186.16
Formel vægt 186.0528