Få mere at vide
3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic syre anhydrid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid Anhydride |
| CAS | 87894-65-3 |
| Molekylær formel | C8 H10 O5 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O5/c1-5(9)13-8(2)3-6(10)12-7(11)4-8/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)OC1(C)CC(=O)OC(=O)C1 |
| IUPAC navn | (4-methyl-2,6-dioxooxan-4-yl) acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.16 |
| Formel vægt | 186.0528 |