Få mere at vide
3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic syre anhydrid, TRC
Product Code. 30323272
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 mg
Product Code. Mængde
30323272 500 mg
1 options
Product Code. 30323272 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA167565500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid Anhydride
CAS 87894-65-3
Molekylær formel C8 H10 O5
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O5/c1-5(9)13-8(2)3-6(10)12-7(11)4-8/h3-4H2,1-2H3
SMIL CC(=O)OC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
IUPAC navn (4-methyl-2,6-dioxooxan-4-yl) acetat
Molekylvægt (g/mol) 186.16
Formel vægt 186.0528