Få mere at vide
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11349495
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349495 25 g 25g
11339495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18719.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 168899-58-9
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.186
MDL nummer MFCD00957176
InChI nøgle LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxy-2-methylbenzoic acid, 2-methyl-3-acetoxybenzoic acid, 3-acetoxy-2-methyl benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methyl, 3-acetoxy-2-methyl-benzoic acid, acmc-209dz2, ksc495o2n, 3-acetyloxy-2-methyl-benzoic acid
PubChem CID 3798557
IUPAC navn 3-acetyloxy-2-methylbenzoic acid
SMIL CC1=C(C=CC=C1OC(=O)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 149°C to 150°C
Mængde 25 g
Beilstein 3271605
Formel vægt 194.19
Procent renhed 99%