Få mere at vide
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11945101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11945101 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11945101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
CAS 168899-58-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 148°C to 151°C
Farve Brown to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Molekylær formel C10H10O4
Mængde 5 g
Synonym 3-acetoxy-2-methylbenzoic acid, 2-methyl-3-acetoxybenzoic acid, 3-acetoxy-2-methyl benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methyl, 3-acetoxy-2-methyl-benzoic acid, acmc-209dz2, ksc495o2n, 3-acetyloxy-2-methyl-benzoic acid
InChI nøgle LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=CC=C1OC(=O)C)C(=O)O
IUPAC navn 3-acetyloxy-2-methylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 194.19
PubChem CID 3798557
Formel vægt 194.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Acetoxy-2-methyl-benzoic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.