Learn More
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30804508
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30804508 25 g 25g
30790911 100 g 100g
30798037 1 g 1g
30803932 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30804508 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD1185025g
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 168899-58-9
Molecular Formula C10H10O4
MDL Number MFCD00957176
Quantity 25 g
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC(C(O)=O)=C1C
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.