Få mere at vide
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30804508
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30804508 25 g 25g
30790911 100 g 100g
30798037 1 g 1g
30803932 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30804508 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1185025g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
CAS 168899-58-9
Molekylær formel C10H10O4
MDL nummer MFCD00957176
Mængde 25 g
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC(C(O)=O)=C1C
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Procent renhed 98%