Få mere at vide
3-Acetoxy-1-propenylboronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 11385535
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385535 250 mg 250mg
11375535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385535 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19700.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 161395-97-7 | C11H19BO4 | 226,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161395-97-7
Molekylær formel C11H19BO4
Molekylvægt (g/mol) 226.08
MDL nummer MFCD03788751
InChI nøgle ZXBRLGZFCXGTBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl allyl acetate, 2-3-acetoxy-1-propenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-propen-1-yl acetate, 2e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl prop-2-en-1-yl acetate, e-3-acetoxy-1-propenylboronic acid 2,3-dimethylbutane-2,3-diyl ester
PubChem CID 11264613
IUPAC navn [(E)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)prop-2-enyl]acetat
SMIL CC(=O)OCC=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
Brydningsindeks 1.4485
Mængde 250 mg
Beilstein 6923397
Formel vægt 226.08
Procent renhed 97%