Få mere at vide
3-Acetopropanol (blanding af monomer og dimer), TRC
Artikelnummer. 30324666
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30324666 25 g
1 options
Artikelnummer. 30324666 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16402025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-hydroxypentan-2-one
CAS 1071-73-4
Molekylær formel C5H10O2
Mængde 25 g
Synonym 1-Hydroxy-4-pentanone, 3-Acetyl-1-propanol, γ-Acetopropyl Alcohol, 4-Oxo-1-pentanol, 5-Hydroxy-2-pentanone, 5-Hydroxy-n-pentan-2-one, NSC 19158, NSC 33940, γ-Acetopropanol
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
SMIL O=C(CCCO)C
IUPAC navn 5-hydroxypentan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 102.13
Formel vægt 102.07