missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Acetamidophthalic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetamidophthalic Acid |
| CAS | 15371-06-9 |
| Molekylær formel | C10H9NO5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-(Acetylamino)-1,2-benzenedicarboxylic Acid, Apremilast Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO5/c1-5(12)11-7-4-2-3-6(9(13)14)8(7)10(15)16/h2-4H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | O=C(O)C1=C(C=CC=C1NC(C)=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | 3-acetamidophthalic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.18 |
| Formel vægt | 223.0481 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?