Få mere at vide
3-acetamidophenol, TRC
Artikelnummer. 30328303
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30328303 10 g
1 options
Artikelnummer. 30328303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA15850510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide
CAS 621-42-1
Molekylær formel C8 H9 N O2
Mængde 10 g
Synonym Acetamide, N-(3-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 3'-hydroxy- (7CI,8CI), N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide, 3-(Acetylamino)-1-hydroxybenzene, 3-(Acetylamino)phenol, 3-Acetamidophenol, 3'-Hydroxyacetanilide, BS 479, BS 749, Metacetamol, Metalid, N-Acetyl-3-hydroxyaniline, N-Acetyl-m-aminophenol, NSC 3990, Pedituss, Pyrapap, Rystal, m-(Acetylamino)phenol, m-Acetamidophenol, m-Hydroxyacetanilide
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMIL CC(=O)Nc1cccc(O)c1
IUPAC navn N-(3-hydroxyphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 151.1626
Formel vægt 151.0633