Få mere at vide
3-acetamido-3-deoxy-D-glukose, TRC
Artikelnummer. 30179249
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179249 25 mg
30179099 50 mg
30179629 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA15800025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14086-88-5
Molekylær formel C8 H15 N O6
Molekylvægt (g/mol) 221.21
IUPAC navn N-[(3R,4S,5S,6R)-2,3,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]acetamid
SMIL CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetamido-3-deoxy-D-glucose
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-6(12)4(2-10)15-8(14)7(5)13/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8?/m1/s1
Formel vægt 221.0899