Få mere at vide
3-Acetamido-3-deoxy-D-glucose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetamido-3-deoxy-D-glucose |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-6(12)4(2-10)15-8(14)7(5)13/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8?/m1/s1 |
| Formel vægt | 221.0899 |