Få mere at vide
3-acetamido-2,4-dimethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30313684
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30313684 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30313684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA150535100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetamido-2,4-dimethylphenol
CAS 100445-95-2
Molekylær formel C10H13NO2
Mængde 100 mg
Synonym N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-5-9(13)7(2)10(6)11-8(3)12/h4-5,13H,1-3H3,(H,11,12)
SMIL CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C
IUPAC navn N-(3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 179.22
Formel vægt 179.0946