missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Acenaphthenamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acenaphthenamine |
| CAS | 55939-13-4 |
| Molekylær formel | C12H11N |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-3-acenaphthylenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c13-11-7-5-9-3-1-2-8-4-6-10(11)12(8)9/h1-3,5,7H,4,6,13H2 |
| SMIL | Nc1ccc2cccc3CCc1c23 |
| IUPAC navn | 1,2-dihydroacenaphthylen-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.22 |
| Formel vægt | 169.0891 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?