Få mere at vide
3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10031344
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10031344 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10021344 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10031344 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07963DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 176442-21-0
Molekylær formel C22H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 375.38
MDL nummer MFCD02682203
InChI nøgle WGBZDECNYLZYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid,n-fmoc protected, 3-hydroxy-5-9h-fluorene-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid,3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxy
PubChem CID 11057866
IUPAC navn 3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC(=CC(=C4)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 375.38
Procent renhed 97%