Få mere at vide
3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)propyl Methanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30402370
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30402370 5 g -
30397213 10 g -
30399424 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6042735G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)propyl Methanesulfonate
Analyt- eller komponentnavne 3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)propyl Methanesulfonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19H21NO5S
InChI formel InChI=1S/C19H21NO5S/c1-26(22,23)25-12-6-11-20-19(21)24-13-18-16-9-4-2-7-14(16)15-8-3-5-10-17(15)18/h2-5,7-10,18H,6,11-13H2,1H3,(H,20,21)
Løsningstype Neat
SMIL O=C(NCCCOS(C)(=O)=O)OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3
IUPAC navn 3-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)propyl methanesulfonate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 375.44
Mængde 5 g
Formel vægt 375.11