Få mere at vide
3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)propyl Methanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)propyl Methanesulfonate |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)propyl Methanesulfonate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19H21NO5S |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO5S/c1-26(22,23)25-12-6-11-20-19(21)24-13-18-16-9-4-2-7-14(16)15-8-3-5-10-17(15)18/h2-5,7-10,18H,6,11-13H2,1H3,(H,20,21) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C(NCCCOS(C)(=O)=O)OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3 |
| IUPAC navn | 3-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)propyl methanesulfonate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.44 |
| Vis mere |