Få mere at vide
3-(9H-Carbazol-9-yl)propanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30394599
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30394599 500 mg
30404945 1 g
30390636 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30394599 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH956178500MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6622-54-4
Molekylær formel C15 H13 N O2
Molekylvægt (g/mol) 239.269
IUPAC navn 3-carbazol-9-ylpropanoic acid
SMIL OC(=O)CCn1c2ccccc2c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(9H-Carbazol-9-yl)propanoic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13NO2/c17-15(18)9-10-16-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)16/h1-8H,9-10H2,(H,17,18)
Formel vægt 239.095