Få mere at vide
3-(9H-Carbazol-4-yloxy)propane-1,2-diol, Mikromol™
Artikelnummer. 17943746
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17943746 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17943746 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0291.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(9H-Carbazol-4-yloxy)propane-1,2-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol
CAS 123119-89-1
Analyt- eller komponentnavne 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H15 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(9H-carbazol-4-yloxy)-, 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol, 4-(2,3-Dihydroxy-1-propoxy)carbazole
InChI formel InChI=1S/C15H15NO3/c17-8-10(18)9-19-14-7-3-6-13-15(14)11-4-1-2-5-12(11)16-13/h1-7,10,16-18H,8-9H2
SMIL OCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
IUPAC navn 3-(9H-carbazol-4-yloxy)propane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 257.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 257.1052 g/mol