Få mere at vide
3-(9H-Carbazol-4-yloxy)propane-1,2-diol, Mikromol™
Beskrivelse
3-(9H-Carbazol-4-yloxy)propane-1,2-diol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol |
| CAS | 123119-89-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H15 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Propanediol, 3-(9H-carbazol-4-yloxy)-, 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol, 4-(2,3-Dihydroxy-1-propoxy)carbazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO3/c17-8-10(18)9-19-14-7-3-6-13-15(14)11-4-1-2-5-12(11)16-13/h1-7,10,16-18H,8-9H2 |
| SMIL | OCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12 |
| IUPAC navn | 3-(9H-carbazol-4-yloxy)propane-1,2-diol |
| Vis mere |