Få mere at vide
3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO3/c17-8-10(18)9-19-14-7-3-6-13-15(14)11-4-1-2-5-12(11)16-13/h1-7,10,16-18H,8-9H2 |
| Formel vægt | 257.1052 |
| Procent renhed | >95% |